Kluczowe dokumenty
176680
Hypophosphorous acid-d3 solution
50 wt. % in D2O, 98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
D3PO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
stężenie
50 wt. % in D2O
metody
NMR: suitable
gęstość
1.350 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]OP([2H])O[2H]
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h1-3H/i1D,2D,3D
Klucz InChI
XRBCRPZXSCBRTK-CBYSEHNBSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Produktem jest 50-wt.% roztwór kwasu hipofosforowego-d3w D2O, o czystości izotopowej 98atom%. Można go otrzymać w reakcji wymiany proton-deuter w D2O. Deuterowany kwas podfosforowy może być stosowany w badaniach dyfrakcji neutronów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Reinvestigation of Crystal Structure and Non-Stoichiometry in Copper Hydride, CuH1-x(0= x= 0.26).
Auer H and Kohlmann H.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 640(15), 3159-3165 (2014)