Merck
162329
Sigma-Aldrich
3-Fluorotoluene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.13
Beilstein:
1903631
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
gęstość
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Cc1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H7F/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
BTQZKHUEUDPRST-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Reakcja 3-fluorotoluenu z nadmiarem metanolu została zbadana na katalizatorach o dużych porach oraz na katalizatorze HZSM-5 o średnich porach.
Zastosowanie
3-Fluorotoluen był stosowany w selektywnej syntezie 3-fluorobenzaldehydu w fazie gazowej. Wykorzystano go do generowania kationów tolilowych metodą jonizacji chemicznej w spektrometrii mas.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Vapor phase oxidation of 4-fluorotoluene over vanadia-titania catalyst.
Maurya SK, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 234(1), 51-57 (2005)
David M Marcus et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(14), 5946-5951 (2006-02-08)
The reactions of fluorobenzene, 3-fluorotoluene, and three isomers of difluorotoluene, chlorobenzene, and bromobenzene with excesses of methanol were investigated on the large-pore catalysts HBeta (*BEA) and HSAPO-5 (AFI), and on the medium-pore HZSM-5 (MFI). Flow reactor studies in pulse mode
T G Heath et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2(4), 270-277 (1991-08-01)
The ion/molecule reaction of the tolyl cation with dimethyl ether has been investigated using triple quadrupole mass spectrometry. Three isomers with [C7H7](+) composition, the 3-tolyl, benzyl, and tropylium cations, were individually selected and reacted with dimethyl ether at a pressure