Merck
157295
Sigma-Aldrich
Diethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C3H4(CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
bp
70-75 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)[C@@H]1C[C@H]1C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7(6)9(11)13-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
Klucz InChI
SXLDHZFJMXLFJU-RNFRBKRXSA-N
Opis ogólny
Diethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate was obtained from the reaction of bis(acetonitrile)bis(diethyl fumarate)cobalt(0) with dibromomethane.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cyclopropanation of dimethyl fumarate and maleate with gem-dihalides catalyzed by Co (0)-or Ni (0)-complex and zinc.
Kanai H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56(6), 1592-1597 (1983)