Kluczowe dokumenty
157031
3-Amino-4-methoxybenzenesulfonic acid
98%
Synonim(y):
4-Methoxymetanilic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(OCH3)SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
305 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1N)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO4S/c1-12-7-3-2-5(4-6(7)8)13(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H,9,10,11)
Klucz InChI
FLIOATBXVNLPLK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Amino-4-methoxybenzenesulfonic acid in solid state exists in the zwitterionic form, 3-ammonio-4-methoxybenzenesulfonate. 3-Amino-4-methoxybenzenesulfonic acid was incorporated via direct coprecipitation between the sheets of a layered double hydroxide (LDH) of intralamellar composition Cu2Cr(OH)6.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
3-Ammonio-4-methoxybenzenesulfonate.
Gao S, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 61(3), o539-o540 (2005)
In situ polymerization of aniline sulfonic acid derivatives into LDH interlamellar space probed by ESR and electrochemical studies.
Moujahid EM, et al.
Chemistry of Materials, 17(2), 2005-2005 (2005)
Pradeep D Uchil et al.
Cell host & microbe, 25(1), 87-100 (2019-01-01)
Lymph- and blood-borne retroviruses exploit CD169/Siglec-1-mediated capture by subcapsular sinus and marginal zone metallophilic macrophages for trans-infection of permissive lymphocytes. However, the impact of CD169-mediated virus capture on retrovirus dissemination and pathogenesis in vivo is unknown. In a murine model of