Merck
15461
Sigma-Aldrich
Boc-Met-OSu
Synonim(y):
Boc-L-methionine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N2O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.40
Beilstein:
4238574
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −21.5±2°, c = 2% in dioxane
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pozostałość po prażeniu
≤0.05%
mp
120-128 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C14H22N2O6S/c1-14(2,3)21-13(20)15-9(7-8-23-4)12(19)22-16-10(17)5-6-11(16)18/h9H,5-8H2,1-4H3,(H,15,20)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
PCZJWSPKNYONIM-VIFPVBQESA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C W Basse et al.
The Journal of biological chemistry, 268(20), 14724-14731 (1993-07-15)
We have previously isolated glycopeptides derived from yeast invertase that acted as highly potent elicitors in suspension-cultured tomato cells, inducing ethylene biosynthesis and phenylalanine ammonia-lyase activity, and we have found that the high mannose oligosaccharides released from the pure glycopeptide
F Z Sheabar et al.
Chemical research in toxicology, 7(5), 650-658 (1994-09-01)
We report the chemical foundation for a new method to detect carcinogen-DNA adducts, which we have designated adduct detection by acylation with methionine (ADAM). The method is based on reaction of DNA adducts with a protected methionine derivative, (tert-butoxycarbonyl)-L-methionine N-hydroxysuccinimidyl