Kluczowe dokumenty
154563
Tris Base
≥99.9%, solid, ultrapure grade
Synonim(y):
Tris Base, Tris(hydroksymetylo)aminometan
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ultrapure grade, ≥99.9%
klasa czystości
ultrapure grade
Próba
≥99.9%
Formularz
solid
przydatny zakres pH
7-9
pKa (25°C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Klucz InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?