Merck
15346
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-I)-OH
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-4-iodo-L-phenylalanine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COCONHCH(COOH)CH2C6H4I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.20
Beilstein:
4503851
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (TLC)
aktywność optyczna
[α]20/D +22.5±3°, c = 1% in ethyl acetate
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~150 °C (dec.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18INO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Klucz InChI
JZLZDBGQWRBTHN-NSHDSACASA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)