Merck
153052
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N4O · 0.5H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
NC1=NNC=C1C(N)=O
InChI
1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-3-2(4(6)9)1-7-8-3;1-5(2,3)4/h2*1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8);(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
UMPKASYMNORSRO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt was used to prepare 3-carbamoyl derivatives.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
3-Substituted 5,7-dimethylpyrazolo(1,5-a)pyrimidines, 3',5'-cyclic-AMP phosphodiesterase inhibitors. 1.
T Novinson et al.
Journal of medicinal chemistry, 17(6), 645-648 (1974-06-01)