Merck
15264
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilylmethyl) sulfide
≥98.0%
Synonim(y):
Thiobis(methylene)bis(trimethylsilane)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H22SSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.50
Beilstein:
1740046
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455
bp
88 °C/21 mmHg (lit.)
gęstość
0.844 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CSC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22SSi2/c1-10(2,3)7-9-8-11(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
Klucz InChI
GISUCMFTNKRCPF-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Synthetic equivalent of (methylthio)methyl anion in F--promoted reactions
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
A. Hosomi et al.
Synlett, 557-557 (1991)