Merck
150231
Sigma-Aldrich
4-Chloroquinaldine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.63
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.622 (lit.)
tw
269-270 °C (lit.)
gęstość
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cc1cc(Cl)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
HQAIROMRVBVWSK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Chloroquinaldine was used in the preparation of 4-phenyl-hydrazinoquinaldine.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
208. The reaction between phenylhydrazine and 4-chloroquinoline derivatives, and the preparation of the corresponding 4-benzeneazo-and 4-amino-compounds.
Backeberg OG.
Journal of the Chemical Society, 1083-1087 (1938)
K N Vennila et al.
Bioorganic chemistry, 81, 184-190 (2018-08-24)
The induced fit docking of anilino quinoline scaffold results in the required hydrogen bonding interactions with amino acid residues in the orthosteric site of 3 Phosphoinositide dependent kinase (PDK1). The rational design of 4-substituted amino quinolines is carried out and