Merck
147451
Sigma-Aldrich
Tetraphenylarsonium(V) chloride hydrochloride hydrate
Synonim(y):
Tetraphenylarsonium chloride hydrochloride hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)4AsCl·HCl·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
455.25 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: arsenic
reagent type: catalyst
mp
211-213 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.Cl.[Cl-].c1ccc(cc1)[As+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20As.2ClH.H2O/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;;;/h1-20H;2*1H;1H2/q+1;;;/p-1
Klucz InChI
HRCBNZHNCWEFFR-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Tetraphenylarsonium(V) chloride hydrochloride hydrate is commonly used as a reagent in titration.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)