Merck
T25305
Sigma-Aldrich
Tetraphenylarsonium(V) chloride hydrate
97%
Synonim(y):
Phenylarsonium chloride, Tetraphenylarsenic chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)4As(Cl) · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.79 (anhydrous basis)
Beilstein:
3580063
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
core: arsenic
reagent type: catalyst
mp
258-260 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[Cl-].c1ccc(cc1)[As+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20As.ClH.H2O/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;;/h1-20H;1H;1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
NGDWSDTZKCSLRK-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Cation exchange reagent. Used to prepare arsonium amide, oxime, and carbohydrate derivatives.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Bibi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 90(19), 9209-9213 (1993-10-01)
We describe functional expression of the mouse multidrug-resistance protein (P-glycoprotein; P-gp) in an Escherichia coli mutant defective in the outer membrane protease ompT. Heterologously expressed mdr1 appears as an unglycosylated species with an apparent molecular mass of 140 kDa in
Effect of phosphonium and arsonium salts on the differential-pulse polarograms of three permitted synthetic food colouring matters.
A G Fogg et al.
The Analyst, 112(9), 1319-1321 (1987-09-01)
K Yoshioka et al.
Experientia, 42(9), 1022-1023 (1986-09-15)
The effect of lipophilic cations such as triphenylmethylphosphonium, tetraphenylphosphonium and tetraphenylarsonium in addition to dibenzyldimethylammonium on thiamine transport in isolated rat hepatocytes was studied. Lipophilic cations at the concentration 10 microM almost completely inhibited thiamine uptake. Kinetic studies showed that
A M George et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 333(1), 66-74 (1996-09-01)
In this preliminary study, we report the cloning of the human MDR1 cDNA into a prokaryotic expression vector and the consequent functional expression of heterologous P-glycoprotein in Escherichia coli. We demonstrate increased resistance to the P-glycoprotein substrates TPA+, TPP+, and
J A Podcasy et al.
Journal of chromatography, 315, 111-118 (1984-12-19)
The effect of the hetaerons tetraphenylarsonium chloride (Ph4AsCl) and tetraphenylarsonium perchlorate (Ph4AsClO4) on the retention of neutral and cationic metalloporphyrins on a reversed-phase column with an acetonitrile-tetrahydrofuran (85:15, v/v) mobile phase was investigated. The adsorption properties of the two hetaerons