Kluczowe dokumenty
145726
DL-Tyrosine
99%
Synonim(y):
(±)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-DL-alanine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
≥300 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NC(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
Klucz InChI
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
145726-100G | 4061833544549 |
145726-1G | |
145726-25G | 4061838736352 |