Merck
144428
Sigma-Aldrich
2,6-Lutidine-α2,3-diol
99%
Synonim(y):
3-Hydroxy-6-methyl-2-pyridinemethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
powder
mp
157-159 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
Cc1ccc(O)c(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-5-2-3-7(10)6(4-9)8-5/h2-3,9-10H,4H2,1H3
Klucz InChI
PAGTXDLKXRBHFL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,6-Lutidyna-α2,3-diol (3-hydroksy-6-metylo-2-pirydynometanol) po kondensacji z chlorkami kwasów karbamidofosforowych daje N-podstawiony N′-[6-metylo-2-okso-1,3,2-dioksafosfinino(5,4,-b)pirydyn-2-ylo]mocznik. Tworzy kompleksy cynoorganiczne (IV) w reakcji z tlenkiem dimetylo-, dietylo- i dibutylocyny (IV).
Zastosowanie
2,6-lutydynoα2,3-diol (3-hydroksy-6-metylo-2-pirydynometanol) został użyty w syntezie:
  • (3-hydroksy-6-metylopirydyn-2-ylo)piwalanu metylu
  • triflan
  • (3-(alliloksy)-6-metylopirydyn-2-ylo)metanolu
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and antimicrobial activity of N-substituted N'-[6-methyl-2-oxido-1, 3, 2-dioxaphosphinino (5, 4-b) pyridine-2-yl] ureas.
Reddy PC, et al.
Heteroatom Chem., 14(6), 509-512 (2003)
Synthesis, structure and cytotoxicity of diorganotin (IV) complexes of 2, 6-lutidine-a2, 3-diol (Lu): The crystal structures of Lu and [SnMe2 (H2O)(Lu-2H)].
Casas JS, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 692(16), 3547-3554 (2007)
James R Vyvyan et al.
Synthesis, 2010(21), 3637-3644 (2011-04-26)
Palladium-catalyzed Suzuki-type couplings of 3-pyridyl triflates with alkenyl pinacol boronates proceed in good to excellent yield. Optimized conditions use Pd(PPh(3))(4) (10 mol %) as catalyst with K(3)PO(4) (3 equiv) as base in dioxane.