Kluczowe dokumenty
143200
Ethyl 1-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride
technical grade
Synonim(y):
1-Benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
mp
162 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, yellow (Methanol)
grupa funkcyjna
ester
ketone
phenyl
ciąg SMILES
Cl[H].CCOC(=O)C1CCN(CC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H19NO3.ClH/c1-2-19-15(18)13-8-9-16(11-14(13)17)10-12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3;1H
Klucz InChI
UQOMEAWPKSISII-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?