Merck
477044
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzophenone oxime, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
Kaiser oxime resin, Oxime resin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
1.0-1.5 mmol/g loading
wielkość cząstki
200-400 mesh
grupa funkcyjna
oxime
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.O\N=C(\c3ccccc3)c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)