Merck
141674
Sigma-Aldrich
1-n-Propylpiperazine dihydrobromide
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16N2 · 2HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
259.5-264.5 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
Br.Br.CCCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2.2BrH/c1-2-5-9-6-3-8-4-7-9;;/h8H,2-7H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
YTPQLWVHCBATKO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dihydrobromek 1-n-propylo-piperazyny reaguje z tiocyjanianem potasu, dając tioamid 1-(4-n-propylo)piperazyny.
Zastosowanie
Dihydrobromek 1-n-propylo-piperazyny został wykorzystany w syntezie amidyn i sulfonamidów 5- i 6-amino-2,3-bis(4-alkilo-1-piperazynoilo)chinoksalin.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P F Fabio et al.
Journal of medicinal chemistry, 23(2), 201-206 (1980-02-01)
A series of amidines and sulfonamides of 5- and 6-amino-2,3-bis(4-alkyl-1-piperazinyl)quinoxalines was synthesized and tested against cecal and hepatic forms of Entamoeba histolytica infections in rats and hamsters, respectively. Four compounds (5, 6, 8, and 9) were found to have acceptable
Anna Frymarkiewicz et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(4), 1674-1681 (2008-11-08)
A series of 1-[[2-thiazol-5-yl-(2-aminoethyl)]-4-n-propyl]piperazine derivatives have been prepared and in vitro tested as H(3)-receptor antagonists (the electrically evoked contraction of the guinea pig jejunum). It appeared that by comparison of homologous pairs the 1-[[2-thiazol-5-yl-(2-methyl-2-phenylalkylaminoethyl)]-4-n-propyl]piperazine derivatives (4c1-4c3) have slightly higher activity