Merck
137022
Sigma-Aldrich
1,2-Diphenylethylamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(C6H5)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
linia produktu
EMPROVE® Bio
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.58 (lit.)
bp
310-311 °C/750 mmHg (lit.)
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14H,11,15H2
Klucz InChI
DTGGNTMERRTPLR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(S)- and (R)-enantiomers of 1,2-diphenylethylamine are the precursors for synthesis of (S)- and (R)-1-(1,2-diphenylethyl)piperidine.
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael L Berger et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(9), 3456-3462 (2009-04-07)
We resolved 1,2-diphenylethylamine (DPEA) into its (S)- and (R)-enantiomer and used them as precursors for synthesis of (S)- and (R)-1-(1,2-diphenylethyl)piperidine, flexible homeomorphs of the NMDA channel blocker MK-801. We also describe the synthesis of the dicyclohexyl analogues of DPEA. These
Carina S D Wink et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(6), 1545-1557 (2015-01-13)
Lefetamine (N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine, L-SPA) was marketed as an opioid analgesic in Japan and Italy. After being widely abused, it became a controlled substance. It seems to be a pharmaceutical lead for designer drugs because N-ethyl-1,2-diphenylethylamine (NEDPA) and N-iso-propyl-1,2-diphenylethylamine (NPDPA) were confiscated
Daniel A Spudeit et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 89-95 (2014-08-30)
This work reports a comparison of HPLC separations of enantiomers with chiral stationary phases (CSPs) prepared by chemically bonding cyclofructan-6, functionalized with isopropyl carbamate groups on fully and superficially porous particles (SPPs). The chromatographic performance of the superficially porous CSP