Merck
13454
Sigma-Aldrich
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
puriss., ≥99.0% (AT)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2NHOH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.61
Beilstein:
507948
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
puriss.
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (AT)
Formularz
solid
mp
~105 °C
108-110 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
Cl.ONCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6H2;1H
Klucz InChI
YSNXOQGDHGUKCZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek N-benzylohydroksyloaminy zastosowano w syntezie nitronów pochodnych cukrów. Zastosowano go jako odczynnik wyjściowy w syntezie pochodnych fluoroizoksazoliny i izoksazolidyny z użyciem flouro nitronu.
Działania biochem./fizjol.
N-benzylohydroksyloamina jest potencjalnym środkiem farmakologicznym w zapobieganiu i progresji indukowanego akroleiną uszkodzenia nabłonka barwnikowego siatkówki.
Inne uwagi
Formation of nitrones from carbonyl compounds and [2+3]-cycloaddition with olefins to isoxazolidines, which are versatile intermediates; Pd-catalyzed hydroxylamination of allylic esters.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Herrera et al.
The Journal of organic chemistry, 66(4), 1252-1263 (2001-04-21)
Captodative olefins 1-acetylvinyl carboxylates proved to be highly regioselective dipolarophiles in 1,3-dipolar cycloadditon to propionitrile oxide, arylphenylnitrile imines, diazoalkanes, and nitrones to yield the corresponding 5-substituted heterocycles. The addition of the latter was also stereoselective, being slightly susceptible to steric
B.J. Wakefield
Sci. Synth., 11, 229-229 (2002)
Ionic liquid mediated synthesis of some novel fluoro isoxazolidine and isoxazoline derivatives using N-benzyl fluoro nitrone via cycloaddition reaction and their antimicrobial activities.
Chakraborty B, et al.
Indian J. Chem. B, 52(10), 1342-1351 (2013)
T. Kawakami et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 73, 2423-2423 (2000)
J.E. Baldwin et al.
Tetrahedron, 42, 3097-3097 (1986)