Kluczowe dokumenty
132683
2-Bromostyrene
contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor, 97%
Synonim(y):
o -Bromowinylobenzen, Styren, o-bromo
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
zawiera
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.592 (lit.)
bp
102-104 °C/22 mmHg (lit.)
gęstość
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2
Klucz InChI
SSZOCHFYWWVSAI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?