Merck
128325
Sigma-Aldrich
2-(N-Ethyl-N-m-toluidino)ethanol
98%
Synonim(y):
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-m-toluidine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4N(C2H5)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.555 (lit.)
bp
114-115 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
CCN(CCO)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C11H17NO/c1-3-12(7-8-13)11-6-4-5-10(2)9-11/h4-6,9,13H,3,7-8H2,1-2H3
Klucz InChI
KRNUKKZDGDAWBF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(N-Ethyl-N-m-toluidino)ethanol may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
298.4 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
148 °C - DIN 51758
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)