Key Documents
127221
Di(2-pyridyl) ketone
99%
Synonim(y):
2,2′-Carbonyldipyridine, 2,2′-Dipyridyl ketone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
mp
52-55 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
O=C(c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C11H8N2O/c14-11(9-5-1-3-7-12-9)10-6-2-4-8-13-10/h1-8H
Klucz InChI
QPOWUYJWCJRLEE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?