Kluczowe dokumenty
125377
3-(Triethoxysilyl)propionitrile
97%
Synonim(y):
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
gęstość
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](CCC#N)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H19NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-7,9H2,1-3H3
Klucz InChI
GBQYMXVQHATSCC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?