Kluczowe dokumenty
11180
DL-Asparagine monohydrate
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
(±)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, DL-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
DL-Asparagine monohydrate, ≥99.0% (NT)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (NT)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
Klucz InChI
RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.