gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
594 °F
granice wybuchowości
10.1 %
metody
ELISA: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.385 (lit.)
pH
13 (20 °C, 100 g/L)
tw
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
gęstość
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?