Merck
10898
Sigma-Aldrich
Benzyl acetoacetate
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96% (GC)
Synonim(y):
AC-benzyl, Acetoacetic acid benzyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2COOCH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
Beilstein:
2049615
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
≥96% (GC)
klasa czystości
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Poziom jakości
Próba
≥96% (GC)
producent / nazwa handlowa
Wacker Chemie AG
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512 (lit.)
bp
156-159 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzyl acetoacetate undergoes asymmetric bioreduction to form benzyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate in the presence of Candida schatavii strain MY 1831.
Inne uwagi
prices for bulk quantities on request
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Asymmetric bioreduction of benzyl acetoacetate to its corresponding alcohol, benzyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate by the yeast Candida schatavii strain 1831.
Chartrain M, et al.
Journal of Fermentation and Bioengineering, 82(5), 507-508 (1996)