Merck
103292
Sigma-Aldrich
6-Methoxyquinaldine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
62-64 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2nc(C)ccc2c1
InChI
1S/C11H11NO/c1-8-3-4-9-7-10(13-2)5-6-11(9)12-8/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
NAGJQQFMJKMXJQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-Methoxyquinaldine is starting reagent for the synthesis of 2-(-dialkylaminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolines and their derivatives.
Zastosowanie
6-Methoxyquinaldine was used in the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes (E36, E144and F22) and their applications in live cell imaging.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quinidines substituted 1, 1, 2, 3-tetrahydroquinolines.
Shchukina MN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 9(2), 94-97 (1975)
Qian Li et al.
Nature protocols, 1(6), 2922-2932 (2007-04-05)
This protocol outlines a methodology for the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes (E36, E144 and F22) and their use in live cell imaging. It describes a detailed procedure for their chemical synthesis and purification; serial product characterization