Key Documents
G2417
Gabexate mesylate
analytical standard, for drug analysis
Synonim(y):
4-[[6-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxohexyl]oxyl]benzoic acid ethyl ester mesylate salt, FOY, Megacart
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard, for drug analysis
Poziom jakości
Postać
solid
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
ciąg SMILES
CS(O)(=O)=O.CCOC(=O)c1ccc(OC(=O)CCCCCNC(N)=N)cc1
InChI
1S/C16H23N3O4.CH4O3S/c1-2-22-15(21)12-7-9-13(10-8-12)23-14(20)6-4-3-5-11-19-16(17)18;1-5(2,3)4/h7-10H,2-6,11H2,1H3,(H4,17,18,19);1H3,(H,2,3,4)
Klucz InChI
DNTNDFLIKUKKOC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Enzym analityczny Chymotrypsyna: Chymotrypsyna jest wytwarzana w komórkach gruczołowych trzustki jako nieaktywny prekursor, chymotrypsynogen.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.