Odkrywanie wiodących przeciwciał terapeutycznych
Znajdź narzędzia potrzebne do wyboru najbardziej obiecujących kandydatów na liderów.
Odkrywanie wiodących przeciwciał terapeutycznych obejmuje wybór kandydatów na przeciwciała do terapii celowanych. Po zidentyfikowaniu określonego celu, przeciwciała są wytwarzane przy użyciu cząsteczki docelowej jako antygenu. Przeciwciała mogą być generowane przy użyciu metod, w tym technologii hybrydoma, klonowania komórek B i wyświetlania fagów. Przeciwciała są następnie oczyszczane i badane pod kątem ich zdolności do wiązania antygenu. Wybrane przeciwciała są dalej charakteryzowane w celu określenia ich swoistości, powinowactwa, stabilności i właściwości farmakokinetycznych. Zapewniamy liczne platformy i odczynniki wspierające proces odkrywania leadów, od generowania przeciwciał monoklonalnych po izolację, selekcję i optymalizację leadów.
Produkcja i oczyszczanie przeciwciał monoklonalnych
Duży postęp technologiczny sprawił, że produkcja przeciwciał monoklonalnych stała się szybsza i bardziej wydajna. Istnieją trzy ustalone platformy odkrywania przeciwciał: rozwój hybrydomy, klonowanie komórek B i fagowa prezentacja przeciwciał. Oferujemy odczynniki do produkcji bibliotek przeciwciał monoklonalnych przy użyciu każdej z tych technik.
Nasze rozwiązania do izolacji i oczyszczania przeciwciał są zaprojektowane tak, aby wspierać szybkie i wydajne przygotowanie próbek. Amicon® urządzenia filtrujące i MultiScreen® płytki ultrafiltracyjne zapewniają badaczom skuteczny sposób szybkiego wzbogacania, oczyszczania lub wymiany buforowej próbek przeciwciał. Kulki magnetyczne PureProteome™ Protein A, Protein G i Protein A/G oferują wysoce wydajne środki oczyszczania immunoglobulin z próbek supernatantu hodowli komórkowej, oszczędzając czas i minimalizując straty próbki. Nasza zaawansowana technologia i rozległa wiedza specjalistyczna w zakresie przygotowywania próbek pozwalają szybko i skutecznie przejść do następnego etapu procesu odkrywania leadów.
Hybridoma Development
Technologia hybridoma jest najbardziej rozpowszechnioną techniką immortalizacji mysich komórek B i zrewolucjonizowała proces odkrywania przeciwciał monoklonalnych (mAb). Technika ta rozpoczyna się od immunizacji zwierząt docelowym antygenem w celu wywołania odpowiedzi immunologicznej i zainicjowania dojrzewania komórek B. Komórki B są następnie izolowane i łączone z komórkami nowotworowymi szpiczaka w celu wytworzenia hybrydomy. Ponieważ każda komórka B wytwarza unikalne przeciwciało, jednokomórkowe klonowanie hybrydoma może być wykorzystywane do generowania bibliotek przeciwciał monoklonalnych na dużą skalę. Przeciwciała są następnie izolowane lub oczyszczane z supernatantu hodowanych komórek hybrydoma. Technika ta jest dobrze ugruntowana i pozwala na uzyskanie wysoce czystych i specyficznych przeciwciał.
Nasze narzędzia do rozwoju hybrydoma zostały zaprojektowane w celu usprawnienia procesu fuzji i badań przesiewowych hybrydoma, aby zmaksymalizować wydajność. Oferujemy szeroki wybór produktów, od linii komórek fuzyjnych po pożywki do hodowli komórkowych, czynniki wzrostu i antybiotyki.
Klonowanie komórek B
Klonowanie komórek B jest nowszą, potężną techniką stosowaną do generowania przeciwciał monoklonalnych bez konieczności unieśmiertelniania wybranych komórek wydzielających przeciwciała (ASC). Komórki te są badane i izolowane bezpośrednio z próbek krwi obwodowej lub tkanki limfatycznej. Amplifikacja genów immunoglobulin jest następnie wykorzystywana do klonowania pełnej długości genów immunoglobulin (zmiennych i stałych regionów łańcuchów lekkich i ciężkich) w celu ekspresji rekombinowanej w hodowli komórkowej.
Jedną z głównych zalet klonowania pojedynczych komórek B jest zdolność do izolowania neutralizujących mAbs od zaszczepionych lub naturalnie uodpornionych ludzi w celu klonowania.
Technologie pojedynczych komórek B znacznie ewoluowały, z krótszymi czasami przetwarzania i większą przepustowością. Nasze najnowocześniejsze narzędzia wspierają proces klonowania komórek B.
.
Wyświetlanie fagowe przeciwciał
Wyświetlanie fagowe przeciwciał jest szeroko stosowane do generowania bibliotek rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Technika ta opiera się na zdolności bakteriofagów do wyświetlania interesujących peptydów na ich powierzchni po wprowadzeniu fragmentów DNA do genu białka płaszcza faga nitkowatego. Biblioteki mAb pochodzących od człowieka mogą być izolowane z dużych repertuarów genów Ig wyświetlanych na powierzchni fagów. Oczyszczony antygen może być następnie wykorzystany do poszukiwania przeciwciał o wysokim powinowactwie, specyficznych dla celu.
Antibody phage display to solidna i opłacalna technologia, która umożliwia identyfikację w pełni ludzkich mAbs o wysokim powinowactwie. Usprawnij produkcję przeciwciał monoklonalnych i badania przesiewowe dzięki naszemu zestawowi narzędzi do wyświetlania fagów.
Powiązane kategorie
Niezawodne zagęszczanie i diafiltracja dzięki filtrom Amicon® Ultra.
Szeroki zakres narzędzi chromatograficznych do oczyszczania przeciwciał.
Płytki filtracyjne do zatężania przeciwciał i diafiltracji.
Powiązane artykuły
- Hybridoma Fusion Partner Cell Lines
Choose from dozens of options to find the optimal fusion partner and increase the efficiency of hybridoma growth and antibody synthesis.
Zapoznaj się z naszymi produktami i usługami