Rozwiązania wody ultraczystej Milli-Q®
Odkryj naszą rozszerzoną ofertę systemów ultraczystych, zaprojektowanych dla współczesnych naukowców
ZNAJDŹ PERFEKCYJNY SYSTEM WODY TYPU 1 DLA TWOJEGO LABORATORIUM
Teraz masz większy wybór systemów ultraczystych Milli-Q® (Typ 1), aby idealnie zaspokoić potrzeby i ograniczenia Twojego laboratorium.
- Wybieraj spośród naszych najnowocześniejszych systemów Milli-Q® IQ które oferują pełny program kwalifikacji, zaawansowaną identyfikowalność danych, zdalną opiekę MyMilli-Q™ i dokładne monitorowanie TOC. Systemy te, oznaczone jako Greener Alternative Products, są certyfikowane jako zużywające mniej energii elektrycznej, materiałów i opakowań oraz są całkowicie wolne od rtęci (przejrzyj karty wyników Design for Sustainability).
- Odkryj nasze systemy Milli-Q® EQ z intuicyjnymi ekranami dotykowymi, sprawnym dozowaniem Q-POD® i opcjami instalacji oszczędzającymi miejsce. Systemy te oferują dedykowane innowacje zapewniające elastyczność w dostosowywaniu się do ograniczeń laboratorium.
PEWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI MILLI-Q® WODA laboratoryjna klasy analitycznej
Dzięki każdemu systemowi wody ultraczystej Milli-Q® możesz mieć pewność, że każde dozowanie jest wysokiej jakości. Oba systemy z serii Milli-Q® IQ i EQ 7 zawierają tę samą wydajną kombinację mediów oczyszczających, aby zapewnić jakość wody ultraczystej na poziomie śladowym. Możesz w pełni polegać na tych systemach, aby zapewnić stałą jakość wody do wrażliwych eksperymentów, niezależnie od jakości wody zasilającej.
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultrapure & Pure Water System
Najlepsze rozwiązanie w zakresie wody laboratoryjnej
Przekrocz swoje najbardziej wymagające oczekiwania - od zwiększonej produktywności po zmniejszony wpływ na środowisko.
Milli-Q® System wody ultraczystej IQ 7000
Zainwestuj w wydajność laboratorium
Zobacz, jak system Milli-Q® IQ 7000 może zmienić sposób pracy w laboratorium.
Milli-Q® EQ 7008/16 Ultrapure & Pure Water System
Elastyczność, która dostosowuje się do Twojego laboratorium<
Autentyczne doświadczenie Milli-Q® ultrapure, zaprojektowane dla współczesnych naukowców.
Cztery systemy wodne Lab. JEDNO AUTENTYCZNE DOŚWIADCZENIE MILLI-Q®.
- Łatwe i sprawne dozowanie Q-POD®. Dozowanie ultraczystej wody jest łatwe, precyzyjne i bezwysiłkowe dzięki "pokrętłu". Dostęp do szeregu funkcji dozowania, które są przydatne w codziennej pracy w laboratorium.
- Intuicyjne sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. Przejdź w dowolne miejsce za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Interaktywny ekran upraszcza korzystanie z systemu i dostęp do danych.
- Oszczędzająca miejsce konstrukcja. Tylko interakcja z dozownikiem POD i ekranem dotykowym - te kompaktowe systemy można łatwo zintegrować z dowolnym środowiskiem laboratoryjnym.
- Zwiększony zrównoważony rozwój. Te kompaktowe systemy i zestawy oczyszczające mają mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu z systemami i wkładami poprzedniej generacji. Wkłady polerujące są o 33% mniejsze i lżejsze, tryb Lab Close oszczędza wodę i energię, a opakowanie jest bardziej ekologiczne. Ponadto nowa nasadka spustowa zmniejsza wpływ wyczerpanych wkładów oczyszczających na środowisko.
- Dostosowane media optymalizują wydajność. Wkłady oczyszczające można dostosować do sytuacji wody zasilającej, niezależnie od tego, czy jest to bardzo twarda woda z kranu, czy Elix® lub nie-Elix®.
Porównanie funkcji systemów wody ultraczystej
Zapoznaj się z poniższą tabelą porównawczą, aby zrozumieć podobieństwa i różnice między systemami wody ultraczystej Milli-Q® IQ i EQ 7.
WYBIERZ SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY TYPU 1, KTÓRY BĘDZIE DZIAŁA DLA CIEBIE
Wybór odpowiedniego systemu wody ultraczystej dla Twojego laboratorium będzie zależał od kilku parametrów, takich jak:
- Dostępna woda zasilająca
- Dobowe zapotrzebowanie na objętość
- Wymagania dotyczące monitorowania
- Oczekiwane poziomy certyfikacji
Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. wody laboratoryjnej, aby omówić system wody ultraczystej najlepiej dostosowany do Twoich potrzeb.
Powiązane zasoby
Broszura: Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultrapure & Pure Water System
Broszura: Milli-Q® IQ 7000 Ultrapure Water System
Broszura: Milli-Q® EQ 7008/16 Ultrapure & Pure (RO) Water System
Broszura: Milli-Q® EQ 7000 Ultrapure Water System
Broszura: Milli-Q® IQ Element for Trace Elemental Analysis
Sustainability and Milli-Q® Lab Water Solutions
R&D Notebook: Bakteriobójcze diody LED UVC do zastosowań w wodzie ultraczystej
Tech Article: Drinking Water Testing by Ion Chromatography using Ultrapure Water
Tech Article: Water for Silica-Sensitive Applications
Tech Article: Oznaczanie pierwiastków toksycznych w analizach środowiskowych
Tech Article: Determination of Elemental Impurities in Pharmaceuticals
Tech Article: Trace LC-MS/MS Analysis of Hormones in Tap Water
Tech Article: Woda do sekwencjonowania nowej generacji
Tech Article: Woda wolna od BPA w badaniach embriologicznych
Zbiorniki magazynujące wodę
Materiały eksploatacyjne do oczyszczania wody
Zastosowanie Filtry końcowe POD-Pak