Pestycydy i mikotoksyny w konopiach indyjskich
Konopie indyjskie i koncentraty konopi, takie jak produkty spożywcze, nalewki, ekstrakty i oleje, stały się szeroko stosowane na rynku. Testy na obecność pestycydów i mikotoksyn w produktach z konopi indyjskich są regulowane przez różne organy stanowe i krajowe. Pestycydy są podzielone na siedem głównych grup w zależności od zastosowania: insektycydy, herbicydy, fungicydy, rodentycydy, akarycydy, moluskocydy i nematocydy. Większość pestycydów ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, co prowadzi do ograniczenia ich stosowania lub całkowitego zakazu. Mikotoksyny to wysoce toksyczne metabolity wtórne niektórych grzybów i pleśni, które łatwo zanieczyszczają uprawy żywności. Dokładne metody identyfikacji i oznaczania ilościowego pestycydów i mikotoksyn w konopiach indyjskich są niezbędne dla bezpieczeństwa konsumentów.
- Prawne i regulacyjne ramy analizy pestycydów i mikotoksyn
- Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z zanieczyszczenia konopi
- Metodologia analizy pestycydów i mikotoksyn
- Przygotowanie próbek do analizy pestycydów i mikotoksyn
- Przygotowanie wzorców kalibracyjnych
- Analiza pestycydów i mikotoksyn przy użyciu metod LC-MS/MS i GC-MS/MS
Powiązane artykuły techniczne
- Materiały referencyjne, wzorce i certyfikowane materiały referencyjne mają kluczowe znaczenie dla testów analitycznych. Pomożemy Ci wybrać idealny materiał referencyjny do Twojego zastosowania, niezależnie od tego, czy używasz materiałów referencyjnych do kalibracji, czy analizy ilościowej.
- Analyte recovery values from spiked cannabis extracts ranged from 102 to 127% with RSD below 12% for 3 replicates. Excellent recovery values were even observed for Aflatoxins B2 and G2 which were spiked at a low level of 6.1 ppb.
- Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California using Ascentis® Express Biphenyl
- To show product safety, it is mandatory to test cannabis flowers for the presence of pesticides. In this article, we show a complete workflow for sample preparation and analysis of cannabis for the pesticides registered in California, by LC-MS/MS and GC-MS/MS
- CRM kannabinoidów z certyfikatem ISO, THC i THCA, dostępne jako pojedyncze składniki lub mieszanki, do dokładnego testowania mocy.
- Zobacz wszystkie (7)
Powiązane protokoły
- An article regarding A New GC-MS Method for Mycotoxin Analysis Using 13C-marked Mycotoxin Derivatives from Sigma-Aldrich.com
- QuEChERS method for pesticide residue analysis requires only small quantities of solvent and is capable of generating recoveries of 70-120% with RSDs <5% for a wide range of compounds.
- Miareczkowanie Karla Fischera zapewnia dokładne oznaczenie zawartości wody w próbkach konopi w porównaniu z metodą strat podczas suszenia.
- solution, 2 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
- Zobacz wszystkie (3)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Ramy prawne i regulacyjne dotyczące analizy pestycydów i mikotoksyn
Konopie indyjskie są legalne w różnym stopniu do celów leczniczych i/lub rekreacyjnych w Kanadzie, RPA, Meksyku i wielu stanach USA, a wiele innych krajów dokonuje przeglądu statusu prawnego konopi indyjskich. W grudniu 2019 r. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zatwierdziła 36 pestycydów do stosowania w uprawie konopi.
Stosowanie pestycydów jest ściśle regulowane, a ich pozostałości w konopiach indyjskich i produktach z konopi są ściśle monitorowane przez stanowe agencje regulacyjne. Liczba regulowanych pestycydów, które muszą być monitorowane, różni się w zależności od stanu, kraju i regionu, a limity wahają się od 10 ppb do 1 ppm. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ma limit regulacyjny dla mikotoksyn wynoszący 20 ppb w żywności dla ludzi i paszy dla zwierząt. Organizacje takie jak AOAC opracowują wymagania dotyczące metod analizy pestycydów w konopiach indyjskich
Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z zanieczyszczenia konopi indyjskich
Pestycydy są powszechnie stosowane podczas uprawy w celu ochrony roślin konopi przed szkodnikami i poprawy plonów. Przewlekłe narażenie na pozostałości pestycydów może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.
Oprócz pestycydów, warunki uprawy konopi często zapewniają idealne środowisko do produkcji patogennych pleśni i grzybów. Przechowywanie, transport i przetwarzanie również sprzyjają zanieczyszczeniu konopi i mogą prowadzić do podwyższonego poziomu mikotoksyn w produkcie. Mikotoksyny, takie jak aflatoksyny G1, G2, B1, B2 lub ochratoksyna A, są uważane za immunosupresyjne, rakotwórcze, toksyczne neurologicznie i hepatotoksyczne.
W rezultacie testowanie poziomu pestycydów i mikotoksyn w konopiach indyjskich i konopiach jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów i kontroli jakości.
Metodologia analizy pestycydów i mikotoksyn
Wspólne przepływy pracy dla pestycydów i Analiza mykotoksyn wymaga ekstrakcji próbki, oczyszczenia ekstraktu, standaryzacji i kalibracji, a następnie analizy LC-MS/MS i / lub GC-MS/MS w celu szybkiego monitorowania pestycydów i mykotoksyn w konopiach indyjskich i konopiach.
Przygotowanie próbki do analizy pestycydów i mikotoksyn
Analiza pozostałości pestycydów i mikotoksyn w konopiach indyjskich okazała się wyzwaniem ze względu na złożony skład matrycy olejów, węglowodanów, żywic, terpenów i kannabinoidów.Dane spektralne pozostałości pestycydów wykazują znaczne zakłócenia ze strony współekstrahowanych składników matrycy. Złożona matryca prowadzi również do tłumienia jonów, powodując niespójności w wynikach.
Powszechne metody przygotowania próbek do izolacji pestycydów i mikotoksyn z produktów z konopi indyjskich obejmują ekstrakcję rozpuszczalnikiem, a następnie rozcieńczanie. QuEChERS i ekstrakcja do fazy stałej (SPE) są stosowane jako etap oczyszczania ekstraktu w celu wyizolowania interesujących analitów i oddzielenia ich od składników matrycy. QuEChERS został przyjęty w europejskiej normie analizy wielopozostałościowej (EN 15662) i metodzie AOAC. Zaktualizowana wersja QuEChERS, znana jako mega-metoda QuEChERSER, została uznana za skuteczną w analizie szerokiej gamy pestycydów w matrycach konopi. Inne metody obejmują ekstrakcję ciecz-ciecz (LLE), mikroekstrakcję do fazy stałej (SPME), ekstrakcję ciało stałe-ciecz (SLE) i dyspersyjną ekstrakcję do fazy stałej (DSPE). Efekty matrycy można również skutecznie wyeliminować poprzez zwiększenie współczynnika rozcieńczenia w zakresie od 10 do 100 razy. Współczynnik rozcieńczenia 15 jest wystarczający, aby wyeliminować większość efektów matrycy i zmniejszyć tłumienie sygnału.
Przygotowanie wzorców kalibracyjnych
Użycie dokładnych wzorców odniesienia ma kluczowe znaczenie dla dokładności wyników analitycznych kalibracji i kwantyfikacji. Certyfikowane materiały odniesienia (CRM) wyprodukowane zgodnie z ISO17034 zapewniają dokładność, niepewność pomiaru i identyfikowalność i są wymagane w akredytowanych laboratoriach badawczych ISO17025. Krzywe kalibracyjne mogą być przygotowane w ślepym ekstrakcie matrycy, czystym rozpuszczalniku lub poprzez "wzbogacenie" materiału roślinnego roztworem roboczym pestycydu. Stężenia krzywej kalibracyjnej pestycydów powinny być dostosowane do granic wykrywalności lub raportowania analitu i mogą wykorzystywać wzorce i mieszaniny o niższym lub wyższym stężeniu. Wzorce referencyjne są również wykorzystywane do przygotowania kontroli, przydatności systemu i oceny tłumienia matrycy, wzmocnienia i odzysku ekstrakcji.
Analiza pestycydów i mikotoksyn przy użyciu metod LC-MS/MS i GC-MS/MS
LC-MS/MS jest metodą z wyboru dla analiza pestycydów i mikotoksyn z doskonałą selektywnością i czułością, szczególnie w przypadku pozostałości pestycydów i mikotoksyn o różnej polarności i masie cząsteczkowej w złożonych matrycach.
GC-MS/MS jest selektywną i czułą metodą dla lotnych i hydrofobowych pestycydów, takich jak fosforoorganiczne i chloroorganiczne. Zastosowanie środków ochrony analitów może zmniejszyć niekorzystne efekty związane z matrycą, a derywatyzacja może poprawić wykrywalność i czułość metody.
Połączenie GC-MS/MS i LC-MS/MS jest wykorzystywane do analizy pestycydów i mikotoksyn w wielu substancjach. Tandemowy kwadrupolowy MS oferuje wysoką czułość i selektywność do jednoczesnej analizy setek pestycydów na niskich poziomach ng/g (ppb) w pojedynczej analizie.