항체-약물 접합체(ADC) 제조
항체-약물 접합(ADC) 기술로 단클론 항체(mAb)를 사용하면 표적 세포에 고효능 원료의약품(HPAPI)을 전달할 수 있습니다. 접합체 형태의 HPAPI는 여러 독성 효과로부터 비표적 세포를 보존할 수 있게 하는 선별적인 세포독성을 보입니다. 하지만 ADC 기술의 엄청난 잠재력을 실현하는 일은 어렵고 복잡합니다. 분자를 특성화하고 순도, 동질성, 안정성을 입증하려면 첨단 제조 시설과 전용 장비가 있어야 합니다. 고유한 종양 표적 mAb를 강력한 세포 파괴 세포독성 저분자 약물에 효율적으로 연결하는 것은 시작에 불과합니다. ADC 제조 요구사항을 충족하려면 종합적인 제품 포트폴리오와 저분자 및 고분자 개발, 제조, 검사에 관한 방대한 전문 지식이 필요합니다. |
관련 제품 자료
분석 개발 및 제품 특성화
논문: 좋은 ADC의 조건
백서: ADC의 핵심 품질 특성을 알아보세요
웨비나: ADC 의약품 개발 시 직교 분석 활용의 이점
웨비나: 나비 효과: 작은 변화가 ADC에 미치는 영향을 파악하는 방법
웨비나: ADC 프로그램을 지원하는 통합적 접근법(개념부터 임상 자료까지)
포스터: ADC에서의 신중한 약물-링커 변형과 결합 활성의 상관관계
포스터: 세계 ADC SD 21: 조기 ADC 스크리닝 및 후보 선정을 위한 데이터 분석 개선
항체, 링커-페이로드 및 접합 서비스
광고지: 통합 ADC 서비스(유전자에서 BDS까지 + 전임상에서 상용화까지)
안내책자: 종합 ADC 서비스 및 솔루션을 찾아보세요
웨비나: 통합 공급망 솔루션을 통한 ADC 개발 가속화
광고지: 최선의 후보군 선정을 위한 ADC Express™ 검색 접합 서비스
백서: 항체-약물 접합체 상용화: CMO의 여정
링커-페이로드 기술
백서: ADC 개발 시 단분산 및 활성 PEG의 이점
광고지: 광고지: DM1 - 약물 접합체 프로그램을 위한 메르탄신 GMP 품질 페이로드
광고지: ADCore 페이로드 중간체: 페이로드 합성을 간소화하세요
웨비나: 페이로드 핵심 제품군을 통한 ADC 임상 일정 가속화
웨비나: ChetoSensar™ 기술 플랫폼: 용해된 것으로 간주하세요
광고지: ChetoSensar™
처리 포트폴리오
안내책자: 생물의약품 및 ADC 처리 포트폴리오
생물의약품 및 ADC 공정 응용분야 가이드
데이터 시트: Eshmuno® CMX 혼합 모드 크로마토그래피 레진
웨비나: ADC polishing(폴리싱) 시 혁신적인 이온교환 레진의 선택성 강화 탐색
일회용 템플릿
웨비나: ADC 일회용 제조의 문제점 극복
사례 연구: 일회용 ADC 기술의 모든 것(개발에서 확장까지)
응용분야 안내서: ADC 처리를 위한 Mobius® 일회용 솔루션의 호환성
포스터: ADC 처리를 지원하는 Mobius® 일회용 ADC 기술
응용분야 안내서: ADC의 한외여과/정용여과를 위한 Pellicon® 캡슐
웨비나: mAb 및 ADC 처리를 위한 일회용 TFF 캡슐
굳건한 ADC 파트너십의 관건유전자 서열부터 최종 의약품의 안정성 검사까지 아우르는 원활한 공급망을 통해 개발 및 제조의 복잡성을 최소화하여 출시까지의 소요 시간을 단축할 수 있습니다.
|
워크플로
페이로드 공급에서 잃어버린 연결고리 찾기
항체 약물로의 궁극적인 접합을 위해 고활성 페이로드 및 약물-링커를 mAb와 짝짓습니다.
단분산 및 활성 PEG 또는 Chetosensar™ 기술로 약물 발견 및 개발 중에 발생하는 용해도 문제를 해결할 수 있습니다. 가장 일반적인 페이로드 계열의 고급 페이로드 중간체가 개발 일정 단축에 도움이 될 수 있습니다.
접합 서비스를 통한 점 잇기
개발된 세포주, 항체, 페이로드 및 링커 성분은 접합 및/또는 생체접합 중에 서로 결합합니다.
ADC 벌크 원료의약품(BDS) 검사 서비스
최종 의약품은 물론 BDS 역시 안정성 및 출하 검사 등 다양한 분석 검사를 받습니다.
세포독성 분자와의 접합
항체와 고활성 페이로드의 결합은 다양한 제품 및 화학물질이 필요한 ADC의 중요한 구성 요소입니다.
크로마토그래피(선택 사항)
선택적 크로마토그래피 단계를 이용하여 항체 응집체, 유리 약물 잔여물 등의 고분자량 종을 제거하는 동시에 약물-항체 비율(DAR) 최적화 및 다분산성 제어를 지원할 수 있습니다.
Eshmuno® CMX 레진은 선택성이 높은 혼합 모드 크로마토그래피를 위해 설계되었습니다.
한외여과/정용여과
원하는 농도의 최종 제형과 버퍼를 조제하기 전에 접합 이후의 잔여 용매와 유리 약물을 제거해야 합니다.
Pellicon® 캡슐은 몇 분 안에 ADC를 처리할 수 있는 동종 최초의 진정한 일회용 TFF 장치입니다.
멸균 여과
멸균 등급 여과는 규제 당국의 심사가 갈수록 엄격해지고 있는 만큼, 고도의 멸균율을 보장해야 합니다.
ADC BDS 최종 주입 및 제제
고유한 최종 제제를 위해 BDS가 준비됩니다. 선호되는 제형은 동결건조식 투여로, 이 제형에는 일반적으로 버퍼, 안정제(예: 트레할로스 또는 수크로스) 및 계면활성제가 들어 있습니다.