식품 및 음료를 위한 화학 분석
식품 및 음료의 화학 분석은 안전한 소비, 제품 품질 및 제품 무결성을 보장하기 위해 수행됩니다. 화학 분석은 올바른 식품 라벨 표시 보호뿐만 아니라 식품오염, 식품의 라벨 표시 오류 그리고 안전하지 않은 음료로부터 소비자를 보호하는 전제조건입니다. 이러한 목적을 달성하기 위해서, 적절한 식품 법규 식품 당국의 증가된 관리, 식품 및 식품 가공에 대한 지식을 향상하기 위한 식품 안전성 당국과 대학교의 계속적인 연구 그리고 식품 업계의 향상된 책임성을 포함한 통합적인 방법이 필수적입니다.
이러한 통합된 모니터링 방법은 제품이 시장에 유입되는 복잡한 특성으로 인해 식품과 음료 산업에서 특히 중요합니다. 예를 들면, 가공된 육류의 오염은 제조 공정에서 유래할 수도 있지만, 동물 사료 또는 심지어 사료가 자란 토양에서 유래했을 수 있습니다.
따라서, 식품 및 음료 산업의 분석 검사는 환경 검사(예, 토양 및 용수 품질, 공기 모니터링)로 또한 확장됩니다. 식품과 음료 분석 그리고 품질 관리를 위한 분석 및 기기 방법은 안전성, 품질 및 영양가를 시험하기 위해 시행됩니다. 현대 식단의 복잡한 화합물은 국제 및 현지 규정에 따라 화학 검사실에서 분석됩니다.
일반적인 화학 분석 기법
- 반사광측정법 및 분광측정법을 통한 소독 관리
- 부피적정에 의한 소금, 비타민 C 그리고 칼슘과 같은 성분 측정
- 칼피셔(Karl Fischer, KF) 적정에 의한 수분 함량 측정
- 원자흡수분광법(AAS)에 의한 미량원소 분석
- 유도결합플라즈마(ICP)에 의한 금속 햠량 측정
- QuEChERS 고체상 추출 시료 전처리 방법을 이용한 Planar 농약 추출
- 고체상 미량추출법(SPME)을 이용한 직접기기분석을 위한 식품 시료 준비
- HPLC 및 UHPLC(MS-검출)에 의한 독소 및 농약 스크리닝
- 적정
- 가스크로마토그래피(GC)에 의한 지방산 메틸 에스터(FAME)의 측정
- 효소분석을 통한 탄수화물, 당분, 지질, 단백질의 성분 측정
관련 기술 문서
- Nitrite로 환원된 후 Griess 시약으로 검출되는 다양한 채소 내 Nitrate 수준의 Reflectoquant® 시스템 및 검사 스트립을 이용한 반사광측정을 기술하는 단계별 방법.
- 사용하기 쉽고 경제적이며 스마트폰을 기반으로 한 신뢰성 있는 우유 및 유가공품의 pH 측정은 MQuant® pH 검사 스트립 및 MQuant® StripScan 앱을 사용합니다.
- 사용하기 쉽고 경제적이며 스마트폰을 기반으로 한 신뢰성 있는 과일 주스의 pH 측정은 MQuant® pH 검사 스트립 및 MQuant® StripScan 앱을 사용합니다.
- MQuant® pH 검사 스트립 및 MQuant® StripScan 앱을 이용하여 청량음료의 pH를 신뢰성 있게 측정하기 위한 사용하기 쉽고 경제적인 접근법.
- 생명과학 분야의 선두주자로서 머크는 많은 분석물질을 측정하기 위한 검사 키트를 생산해 오고 있습니다. Water Online은 화학적산소요구량 측정의 발전에 대해 당사와 담화를 나누었습니다.
- 모두 보기 (48)
관련 프로토콜
- 청량음료에 함유된 Sucrose(Saccharose)의 Reflectoquant® 검사 스트립 및 반사광측정기를 이용한 반사광측정에 대한 단계별 설명. 공정 중 제어 및 현장 시험에 이상적입니다.
- Supelco는 음용수 내 BPA 측정을 위한 종합적인 시료 조제 및 분석 절차를 개발했습니다.
- 물에 함유된 VOC의 측정을 위해 GC/MS와 조합한 HS-SPME의 고성능, 신뢰성 및 재현성은 실험실간 시험에서 입증되었습니다. HS-SPME를 이용한 새로운 ISO 17943은 민감도와 선택성에서 이 측정의 기존 공식 방법을 개선하였습니다.
- 추출 후 Griess법을 사용하여 광도측정법으로 측정
- 응용분야 안내: 우유 내 Peroxidase - 특정 기질의 전환 후 시각적 측정
- 모두 보기 (46)
포장 식품 및 음료를 위한 영양 데이터
포장 식품에 표시된 영양 데이터는 식이요법 필요성에 따라서 또는 식단 관련 장애를 관리하도록 소비자가 정보에 근거한 결정을 내리도록 돕습니다. 따라서, 라벨 표시 규정은 식품 포장의 영양 라벨 표시(영양분, 양 그리고 칼로리 수치)를 위한 상세한 요구사항을 제공합니다. 탄수화물(당분, 사카라이드), 식이섬유, 유기산, 당알코올, 지방(지방산, FAMES, 글리세라이드), 단백질(아미노산, 펩티드), 소금, 비타민 및 무기질과 같은 영양분에 대한 제조사의 추가적인 식품 검사는 일관된 영양성분표시를 위해 필수적입니다.
식품 및 음료 안전성을 위한 오염 검사
화학 식품 안전성 분석은 알레르기항원, 해로운 농약 잔유물, 중금속, 곰팡이독소 및 동물용 약물 잔유물이 없는 제품의 안전한 소비를 허용합니다. 식품 생산을 증량하도록 작물 보호와 식품 생산 공정에서 여러 발전이 있었습니다. 이와 병행하여, 적절한 작물 생산을 위한 농약 사용의 증가와 같은 이러한 발전의 장기간 효과가 해롭게 되지 않도록 정부 규제 기관의 평가를 항상 받고 있습니다.
식품오염 및 허위표시를 위한 분석 검사
식품 진위성 검사는 식품오염 및 허위표시로부터 소비자를 보호하여 식품의 무결성을 보장했습니다. 분석방법은 성분의 대체물 또는 특성을 변경하거나 감추는 불법적인 화학 첨가물을 검출하기 위해 사용됩니다.