1597005
USP
Quinine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Quinine hemisulfate salt monohydrate
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
quinine
분자량
monograph mol wt. 782.94
제조업체/상표
USP
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
O.O.OS(O)(=O)=O.COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1.COc5ccc6nccc([C@@H](O)C7CC8CCN7C[C@@H]8C=C)c6c5
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14-,19-,20+;;;/m00.../s1
InChI key
ZHNFLHYOFXQIOW-LPYZJUEESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Quinine sulfate is the sulfate salt of quinine, an alkaloid, obtained from the bark of Cinchona species.
애플리케이션
- Quinine Sulfate Capsules
- Quinine Sulfate Tablets
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객