1086301
USP
Calcitriol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
1α,25-Dihydroxycholecalciferol monohydrate, (1α,3β,5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3,25-triol monohydrate, 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 monohydrate
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
calcitriol
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1C[C@@H](C(=C)\C(=C/C=C2/[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(O)(C)C)C)(CCC/2)C)\C1)O.O
InChI
1S/C27H44O3.H2O/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2;/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3;1H2/b20-10+,21-11-;/t18-,22-,23-,24+,25+,27-;/m1./s1
InChI key
VMBWEMQRTFKRSU-RFHBVEJWSA-N
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객