C0225000
Calcitriol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
1α,25-Dihydroxyvitamin D3, 1α,25-Dihydroxycholecalciferol, Calcitriol
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
sheep wool (grease)
Grade
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
API family
calcitriol
양식
solid
제조업체/상표
EDQM
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
InChI key
GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
유전자 정보
human ... VDR(7421)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Calcitriol is a biologically active metabolite of vitamin D, formed via hydroxylation of calcidiol in the kidney.
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
This application shows an Ascentis Express F5 provided rapid resolution of the isobaric vitamin D metabolites. MS detection provides the necessary secondary resolution.