product name
TSKgel® QC-PAK GFC 200 HPLC Column, phase diol, L × I.D. 15 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
material
PEEK
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 16215
파라미터
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
41 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 7.8 mm
기질
silica particle platform
기질 활성군
diol phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
125 Å
작동 pH
2.5-7.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Widely considered the premium columns for analyzing biopolymers by GFC, TSKgel G2000SWXL columns feature high pore volume per unit column volume, low sample adsorption and excellent column efficiency, all contributing to unsurpassed sample resolution. With 5μm particles and 125Ã… pores, TSKgel G2000SWXL is an excellent choice for protein and large peptide separations. The fractionation range is applicable for globular protein samples up to 150,000 Da.
물리적 형태
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가아드 컬럼
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.