제품명
TSKgel® SWXL Columns, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size, PEEK hardware
material
PEEK hardware
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 20027
파라미터
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 7.8 mm
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
diol phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
125 Å pore diameter
작동 pH
2.5-7.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
BioAssist G2SWxl, G3SWxl and G4Swxl are made of PEEK housing material to reduce sample absorption to stainless steel or glass. These columns have the same attributes as the corresponding stainless steel columns (TSKgel G2000SWxl, G3000Swxl and G4000SWxl). Widely considered the premium columns for analyzing biopolymers by GFC, TSKgel G2000SWxl columns feature high pore volume per unit column volume, low sample adsorption and excellent column efficiency, all contributing to unsurpassed sample resolution. With 5 micron particles and 125Å pores, TSKgel G2000SWxl is an excellent choice for small proteins and peptide separations. The fractionation range is applicable for globular protein samples up to 150,000 Da.
애플리케이션
Calibration range: 5,000 - 150,000 (globular proteins)
물리적 형태
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
법적 정보
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가아드 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.