주요 문서
820026
Sigma-Aldrich
Probumin® Fatty Acid Free
≥98%, Serology: suitable, enzyme immunoassay: suitable
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41141801
NACRES:
NA.25
제품명
Probumin® Fatty Acid Free, pkg of 5 kg
분석
≥98% (purity)
Quality Level
양식
lyophilized powder
유통기한
48 mo.
분자량
avg mol wt 66 kDa
정제법
heat shock fractionation
포장
pkg of 5 kg
제조업체/상표
Probumin®
기원
USA origin
유리 지방산 함량 함량
0.0-0.2 (mg/g)
기술
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
손실
≤5%
pH 범위
6.8-7.2
음이온 미량물
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
양이온 미량물
Na: 0.0-10.0 mg/g
외래 활성
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3