생물학적 소스
bovine
제품 라인
BioReagent
분석
≥96% (agarose gel electrophoresis)
양식
lyophilized powder
분자량
~66 kDa
기원
USA origin
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
BT and VSV virus, tested
손실
≤5%
pH
5.0-5.6
solubility
H2O: 40 mg/mL
외래 활성
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
호환 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
This page segues to comprehensive insights on how serum albumin and other important cell culture components affect the performance of serum-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of albumin. These insights may also be applied to ex vivo and tissue engineering applications.