제품명
TSKgel® SWXL Columns, phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 7 μm particle size, PEEK hardware
material
PEEK hardware
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 18008
파라미터
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
4 cm × 6 mm
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
diol phase
입자 크기
7 μm
공극 크기
25 Å
작동 pH
2.5-7.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel SWXL-type columns contain smaller particles than TSKgel SW-type columns; 5 and 8μm versus 10 and 13μm. As the TSKgel SW-type columns, TSKgel SWXL columns feature highly porous silica particles, the surface of which has been shielded from interacting with proteins by derivatization with ligands containing diol functional groups. TSKgel SWXL-type columns stand out from other silica- or polymer-based high performance size exclusion columns by virtue of their large pore volumes. These columns are commonly used in the quality control of monoclonal antibodies and other biopharma products.
물리적 형태
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
법적 정보
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.