주요 문서
808540
TSKgel® G2000SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
동의어(들):
TSKgel® SWXL Columns
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
제품명
TSKgel® G2000SWXL HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 08540
파라미터
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 7.8 mm
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
diol phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
125 Å
작동 pH
2.5-7.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Widely considered the premium columns for analyzing biopolymers by GFC, TSKgel SWXL columns feature high pore volume per unit column volume, low sample adsorption and excellent column efficiency, all contributing to unsurpassed sample resolution. With 5μm particles and 125Å pores, TSKgel G2000SWXL is an excellent choice for small proteins and peptide separations. The fractionation range is applicable for globular protein samples up to 150,000 Da.
물리적 형태
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
8085404061838551153