주요 문서
808544
TSKgel® SWXL (5 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, diol phase
동의어(들):
TSKgel® SWXL Columns, TSKgel® SWxl Top-Off, 5μm, for TSKgel® SWxl and QC-PAK columns, 1g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
제품명
TSKgel® SWXL Top-Off Gel, phase diol, 5 μm particle size, bottle of 1 g
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
제품 라인
TSKgel®
양식
slurry
포장
bottle of 1 g
제조업체/상표
Tosoh 08544
파라미터
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
기술
HPLC: suitable
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
diol phase
입자 크기
5 μm
작동 pH
2.5-7.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Top-Off for TSKgel SWxl and QC-PAK columns, 5 μm, 1 gram
애플리케이션
TSKgel® SWXL top-off gel may be used as a silica-based support column in the separation of proteins using high performance liquid chromatography (HPLC).
물리적 형태
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
102.2 °F
Flash Point (°C)
39 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
New high-performance gel filtration columns for protein separation.
Kato Y, et al.
Journal of Chromatography A, 404, 333-339 (1987)