주요 문서
816049
TSKgel® QC-PAK GFC 300 HPLC Column
phase diol, L × I.D. 15 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
동의어(들):
TSKgel® SWXL Columns
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 16049
파라미터
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
41 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 7.8 mm
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
diol phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
250 Å
작동 pH
2.5-7.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The TSKgel QC-PAK columns are available within the TSKgel G2000SWxl and G3000SWxl line. These columns are 15cm in length with 5μm particles and offer the same resolution in half the time as the 30cm, 10μm TSKgel G2000SW and G3000SW columns.
물리적 형태
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)