주요 문서
68102
Supelco
N-Nitrosopiperidine
analytical standard
동의어(들):
1-Nitrosopiperidine, NPIP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
114.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
density
1.06 g/mL (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=NN1CCCCC1
InChI key
UWSDONTXWQOZFN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Carcinogen that induces benign and malignant tumors of the respiratory tract, stomach and esophagus in rodents; potent nasal carcinogen in rats.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)