주요 문서
68197
Supelco
N-Nitrosopyrrolidine
analytical standard
동의어(들):
1-Nitrosopyrrolidine, N-Nitrosopyrrolidine, NPYR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
100.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=NN1CCCC1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChI key
WNYADZVDBIBLJJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Induces hepatocellular carcinomas and lung adenomas in mice. Forms DNA adducts that primarily result in A:T to G:C mutations.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)