material
metal
파라미터
-60-400 °C temperature (isothermal or programmed)
베타 값
828
df
0.16 μm
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
14 m × 0.53 mm , plus integrated 2m x 0.53 mm I.D. guard
응용 분야
agriculture
biofuels
clinical
food and beverages
컬럼 유형
capillary non-polar
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- -60 °C to 400 °C (isothermal or programmed)
애플리케이션
표준 물질
문서
AOCS and AOAC methods for determining the trans fatty acid composition of foods by gas chromatography require the use of a highly polar cyanosilicone capillary column to provide the best peak resolution attainable of the numerous geometric (cis & trans) and positional isomers.
프로토콜
Determination of Free and Total Glycerin in B100 Biodiesel
Determination of Triglycerides and Waxes in Food Products Using Cool On-Column Injection and the MET-Biodiesel Capillary Column
EN 14105: GC Analysis of Glycerin Impurity in Biodiesel on MET-Biodiesel
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GC자세히 표시자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.