Key Documents
G004836
GC Analysis of Glycerides in Lard on MET-Biodiesel
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: MET-Biodiesel, 14 m x 0.53 mm I.D., 0.16 μm with integrated 2 m x 0.53 mm I.D. guard (28668-U)
oven: 150 °C, 20 °C/min to 350 °C (15 min)
detector: FID, 400 °C
carrier gas: helium, 15 mL/min
injection: 1 μL, cool on-column
sample: lard extract
응용 분야
food and beverages
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)