기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: MET-Biodiesel, 14 m x 0.53 mm I.D., 0.16 μm with integrated 2 m x 0.53 mm I.D. guard (28668-U)
oven: 200 °C, 20 °C/min to 350 °C (15 min)
detector: FID, 380 °C
carrier gas: helium, 10 mL/min
injection: 1 μL, cool on-column
sample: olive oil waxes
응용 분야
agriculture
food and beverages
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.