주요 문서
44893-U
Supelco
ASTM® D6584 Monoolein Solution
5000 μg/mL in pyridine, analytical standard
동의어(들):
Monoolein solution, Biodiesel impurity
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Agency
ASTM® D6584
포장
pkg of 3 mL
농도
5000 μg/mL in pyridine
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
petroleum
형식
single component solution
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI key
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
62.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
17 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)